missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Histone H1T Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15969474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15969474 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15969474

Marca: Invitrogen™ PA566793

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RATTPKTVRSG RKAKGAKGKQ QQKSPVKARA SKSKLTQHHE VNVRKATSKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 48%, rat 48%.

Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H1T
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica H1-6
N.º de referencia del gen P22492
Alias de gen dJ221C16.2; H1 histone family, member T (testis-specific); H1.6; H1ft; H1T; HIST1H1T; histone 1, H1t; histone cluster 1, H1t; histone H1t; Testicular H1 histone
Símbolos de los genes H1-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Histone H1T. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107450).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3010
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.