missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16898254 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16898254 20 μL 20 microlitros
16888254 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16898254 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 182011AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This locus is the ortholog of a mouse protein-coding gene that displays characteristics of a linker histone and is expressed in nuclei of late maturing spermatids. The human locus is expressed; however, the open reading frame has been disrupted by a frameshift so it is unlikely to encode a functional protein.

Especificaciones

Antígeno Histone H1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HIST1H1A
N.º de referencia del gen D4A3K5, P43275, Q02539
Alias de gen H1.1, H1F1, HIST1, HIST1H1A, histone cluster 1, H1a, Histone H1.1
Símbolos de los genes HIST1H1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Histone H1 Fusion Protein Ag12704
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291145, 3024, 80838
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.