Learn More
Histone H1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16888254 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888254 150 μL 150 microlitros
16898254 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16888254
Marca: Proteintech 182011AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This locus is the ortholog of a mouse protein-coding gene that displays characteristics of a linker histone and is expressed in nuclei of late maturing spermatids. The human locus is expressed; however, the open reading frame has been disrupted by a frameshift so it is unlikely to encode a functional protein.
Especificaciones
Antígeno Histone H1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HIST1H1A
N.º de referencia del gen D4A3K5, P43275, Q02539
Alias de gen H1.1, H1F1, HIST1, HIST1H1A, histone cluster 1, H1a, Histone H1.1
Símbolos de los genes HIST1H1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Histone H1 Fusion Protein Ag12704
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291145, 3024, 80838
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG