missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H1.0 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno Histone H1.0
Concentración 0.21 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16857414
Ver documentos
Proteintech
17510-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16847414
Ver documentos
Proteintech
17510-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

PTEN was identified as a tumor suppressor that is mutated in a large number of cancers at high frequency. The PTEN gene is a phosphatidylinositol-3, 4, 5-trisphosphate 3-phosphatase. It contains a tensin like domain as well as a catalytic domain similar to that of the dual specificity protein tyrosine phosphatases. Unlike most of the protein tyrosine phosphatases, this protein preferentially dephosphorylates phosphoinositide substrates. PTEN negatively regulates intracellular levels of phosphatidylinositol-3, 4, 5-trisphosphate in cells and functions as a tumor suppressor by negatively regulating AKT/PKB signaling pathway. PTEN plays a role as a key modulator of the AKT-mTOR signaling pathway controlling the tempo of the process of newborn neurons integration during adult neurogenesis, including correct neuron positioning, dendritic development and synapse formation. Also, PTEN may be a negative regulator of insulin signaling and glucose metabolism in adipose tissue. The nuclear monoubiquitinated form possesses greater apoptotic potential, whereas the cytoplasmic nonubiquitinated form of PTEN induces less tumor suppressive ability.
Especificaciones

Especificaciones

Histone H1.0
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P07305, P10922, P43278
14958, 24437, 3005
Histone H1.0 Fusion Protein Ag9982
Primary
-20°C
H1F0
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
H1 histone family, member 0, H10, H1F0, H1FV, Histone H1, Histone H1(0), Histone H1.0
H1f0
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado