Learn More
Histone Deacetylase Inhibitor II, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486919 5 mg 5 miligramos
15496919 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65479.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
CAS 174664-65-4
Fórmula molecular C10H10N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 222,20g/mol
Sinónimo bis-hidroxamida del ácido 3-carboxicinámico; CBHA
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo