Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™+ Láminas portaobjetos adhesivas con campo de rotulación impreso
Código de producto. 10257407
Click to view available options
:
Blanco
Código de producto. 10257407
Marca: Marienfeld Superior™ 0810401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las láminas portaobjetos HistoBond™+ adhesivas de Marienfeld Superior™ son adecuadas para la inmunohistoquímica e hibridación in situ. El anclaje fiable evita que los cortes de tejido floten durante el lavado y la cocción.
  • Superficies adhesivas
  • Cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8037/1
  • Con campos de rotulación en diferentes colores
  • Previamente limpiadas, listas para usar, autoclavables
  • Para aplicaciónes in-vitro diagnósticas según la directiva IVD 98/79/EC, con marca CE, fecha de consumo preferente y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2000
N.° por paquete 100
Edges 90°, esmerilado
Frosted
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Láminas portaobjetos
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Marcado CE, DIN ISO 8037/1
Recubrimiento Adhesivo
Estilo de esquina 90°
Descripción HistoBond™ Láminas portaobjetos adhesivas
Cantidad 100 piezas en la caja de plástico
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm