Learn More
Thermo Scientific Chemicals Histatin 5
Código de producto. 15406589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15406589 0,5 mg 0.50 miligramo
15416589 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15406589
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64792.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Rat
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 3036.29
Tipo de producto Histatin 5
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Asp-Ser-His-Ala-Lys-Arg-His-His-Gly-Tyr-Lys-Arg-Lys-Phe-His-Glu-Lys-His-His-Ser-His-Arg-Gly-Tyr