missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Histamine Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17770964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17770964 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17770964

Marca: Invitrogen™ PA5119564

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Histamine is located in mast cells, endocrine cells of the gut, blood cells and in some cells of the peripheral and central nervous system. Histamine is a potent vasodilator when secreted by mast cell found in various tissues as a result of allergic hytersensitivity or inflammation. In the central nervous system, Histamine is putative neurotransmitter. In the brain, its highest content has been found in the hypothalamus and in certain areas of the mesencephalon. The Histamine antiserum has a sensitivity level capable of detecting the low level Histamine contents of the brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histamine
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Histamine.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.