missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-00070-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Polyclonal antibody specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
| Histamine N-Methyltransferase/HNMT | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 μg/mg lysate | |
| EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Histamine N-Methyltransferase/HNMT (Accession#: AAH20677.1; Met 1-Ala 292) | |
| 50 μg | |
| Proteases & Other Enzymes | |
| 3176 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido