missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histamine H1R Antibody (480054), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB4726CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Histamine H1R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| Histamine H1R | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| H1R, H1-R, hisH1, histamine receptor H1, subclass H1 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Histamine H1 R, Met1-Ser487, Accession # AAH60802 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity | |
| 3269 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 480054 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido