Descripción
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión etiquetadas con His con la resina de Ni-NTA Thermo Scientific™ HisPur, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
El soporte de níquel-NTA especialmente preparado consta de agarosa granulada derivatizada con la mitad de quelantes del ácido nitrilotriacético (NTA) y cargada con iones de níquel divalentes (Ni2+). La resina de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) proporciona una capacidad de unión y un rendimiento excepcionales para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con His.
La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
- De alta capacidad: una hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por ml de resina
- Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
- Compatible: se utiliza con reactivos de lisis celular Thermo Scientific y una gran variedad de aditivos de tampón
- Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
- Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
- Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
- Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
- Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
- Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
- A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur (almacenar a 4 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | Unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por ml de resina |
| Descripción | Resina de Ni-NTA HisPur |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Línea de productos | HisPur |
| Cantidad | 10 ml |
| Objetivo | Proteína marcada con His |
| Tipo | Resina |
| Fase estacionaria | Níquel divalente, quelato metálico |
| Formato | Frasco |
| Mostrar más |