Learn More
Thermo Scientific™ Microesferas magnéticas HisPur™ Ni-NTA
Código de producto. p-4589196 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
2 ML
13484289 10 ml 10 ML
13464289 2 ml 2 ML
2 options
Código de producto. 13484289
Marca: Thermo Scientific™ 88832
Realice la purificación por afinidad de proteínas de fusión etiquetadas con His en formatos manuales o automatizados con las microesferas magnéticas HisPur Ni-NTA Thermo Scientific™ de alta capacidad de níquel-IMAC.
Realice la purificación por afinidad de proteínas de fusión etiquetadas con His en formatos manuales o automatizados con microesferas magnéticas de níquel-IMAC de alta capacidad HisPur Ni-NTA Thermo Scientific™.
Información adicional y pedidos en línea
La superficie de la microesfera magnética bloqueada se derivatiza con la fracción de quelato de ácido nitrilotriacético (NTA) y se carga con iones de níquel divalentes (Ni2+). Las microesferas de cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC) proporcionan una alta capacidad de unión con un entorno muy bajo. Las microesferas magnéticas HisPur Ni–NTA se pueden utilizar de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas, como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un mayor rendimiento.–
Características destacadas:
  • Alta capacidad: capacidad de unión equivalente o mayor que las microesferas magnéticas de Ni-NTA de otros proveedores
  • Baja unión inespecífica: la superficie de las microesferas está prebloqueada y el protocolo proporciona tampones optimizados para la purificación
  • Rápido: el protocolo se completa en 1 hora
  • Ampliable: procesado de volúmenes de muestras desde microlitro a mililitro
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Compatibilidad de reactivos: se puede utilizar con reactivos de lisis celular normales y gran variedad de aditivos de tampones
  • Formatos múltiples: el acoplamiento de proteínas a las microesferas y las aplicaciones posteriores pueden realizarse tanto de forma manual como con una plataforma automática (p. ej., instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Concentración Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Tamaño de partículas 1 μm
Línea de productos HisPur
Cantidad 10 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo His
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Níquel-NTA
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, sulphuric acid