Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de cromatografía de Ni-NTA HisPur™, 1 ml
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión etiquetadas con His con la resina Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
Alta capacidad: unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por mililitro de resina
Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Compatible: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
- Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
- Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
- Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
- A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el producto a una temperatura entre 4 °C y 8 °C. No la congele. |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Línea de productos | HisPur |
| Cantidad | 5 cartuchos |
| Objetivo | Proteína marcada con His |
| Tipo | Cartucho de cromatografía |
| Fase estacionaria | Níquel divalente, quelato metálico |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |