Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Purification Kit, 3 mL
Código de producto. 11894201 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 5 columna
Tamaño de la unidad:
3 ml
11894201 Kit de 5 columna 3 ml
1 options
Código de producto. 11894201
Marca: Thermo Scientific™ 90092
Purifique suavemente las proteínas de fusión recombinante etiquetadas con cobalto (Co2+) con gránulos de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC), columnas de centrifugación y placas.
La resina de cobalto Thermo Scientific™ HisPur es un soporte de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC) para purificación específica, rápida y suave de proteínas con la etiqueta His.
Información adicional y pedidos en línea
Los kits, columnas y resinas de cobalto HisPur utilizan una resina quelante tetradentada cargada con cobalto divalente (Co2+) que permite una purificación específica, rápida y respetuosa de las proteínas de fusión etiquetadas con histidina a partir de una gran variedad de tipos de muestras. La resina de cobalto HisPur está disponible en envases de distintos tamaños de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía preparados para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para necesidades de alto rendimiento. Con estas opciones, es posible realizar la purificación de proteínas con etiqueta His a casi cualquier escala. La resina de cobalto HisPur es superior a los sistemas de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) a base de níquel tradicionales. Comparada con las resinas de quelato Ni-IDA y Ni2+ tetradentadas, la resina HisPur une proteínas etiquetadas con histidina con un nivel de especificidad más alto (menos uniones inespecíficas) y las libera en condiciones más respetuosas (concentraciones de imidazol más bajas). Utilice las columnas y cartuchos HisPur para obtener proteínas etiquetadas con His de gran pureza y sin contaminación con metales.
Características destacadas:
  • Alta pureza: se obtienen más de 10 miligramos de proteína pura etiquetada con His por mililitro de resina sin optimizar las condiciones de lavado con imidazol.
  • Baja lixiviación de metales: sin contaminación de metales en la muestra de proteínas etiquetadas con histidina eluida.
  • Versatilidad: purifica las proteínas en condiciones nativas o desnaturalizantes. Es compatible con reactivos de lisis celular y con una gran variedad de aditivos de tampón.
  • Flexibilidad: disponible como columnas de resina a granel o predispensadas, columnas de cromatografía y placas de 96 pocillos con filtro.
  • Rentable: la resina se puede reutilizar varias veces o desechar después de un solo uso.
  • Superior: funciona mejor que otras resinas IMAC disponibles en el mercado.
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
  • Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes
  • A granel y personalizado – háganos llegar sus necesidades de resinas de cobalto HisPur a granel
Incluye:
Kits que contienen columnas de cobalto HisPur, tampón de equilibrado/lavado y tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 ml por columna
Descripción Kit de purificación de centrifugado de cobalto HisPur, 3 ml
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificar ∼30 mg de proteína etiquetada con His por columna
• Cinco columnas de centrifugación de cobalto HisPur, 3 ml
• Tampón de equilibrado/lavado, 225 ml
• Tampón de elución, 75 ml
Almacenar a 4 °C.
Línea de productos HisPur
Cantidad Kit de 5 columna
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Kit de purificación de cobalto
Fase estacionaria Quelato metálico, cobalto divalente
Suficiente para 2 mg de proteína marcada con His por columna
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HisPur Cobalt Purification Kit, 3 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, 1-Imidazole, Sodium chloride