Descripción
La resina de cobalto Thermo Scientific™ HisPur es un soporte de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC) para purificación específica, rápida y suave de proteínas con la etiqueta His.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
Alta pureza: se obtienen más de 10 miligramos de proteína pura etiquetada con His por mililitro de resina sin optimizar las condiciones de lavado con imidazol.
Baja lixiviación de metales: sin contaminación de metales en la muestra de proteínas etiquetadas con histidina eluida.
Versatilidad: purifica las proteínas en condiciones nativas o desnaturalizantes. Es compatible con reactivos de lisis celular y con una gran variedad de aditivos de tampón.
Flexibilidad: disponible como columnas de resina a granel o predispensadas, columnas de cromatografía y placas de 96 pocillos con filtro.
Rentable: la resina se puede reutilizar varias veces o desechar después de un solo uso.
Superior: funciona mejor que otras resinas IMAC disponibles en el mercado.
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
- Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
- Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
- Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
- Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes
- A granel y personalizado – háganos llegar sus necesidades de resinas de cobalto HisPur a granel
Incluye:
Kits que contienen columnas de cobalto HisPur, tampón de equilibrado/lavado y tampón de elución
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,2 ml |
| Descripción | Columnas de centrifugación de cobalto HisPur, 0,2 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Línea de productos | HisPur |
| Cantidad | 25 columnas |
| Forma de proteína | Recombinante |
| Objetivo | Proteína marcada con His |
| Tipo | Columna de centrifugación |
| Fase estacionaria | Quelato metálico, cobalto divalente |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- HisPur Cobalt Spin Columns, 0.2 mL, 25 Columns
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol