Learn More
Thermo Scientific™ Conjugado HisProbe™-HRP
Código de producto. 10208163 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10208163 2 mg 2 MG
1 options
Código de producto. 10208163 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15165
 Artículo restringido
En stock
Detecte directamente las proteínas de fusión etiquetadas con histidina y otras proteínas ricas en histidina con este derivado de la peroxidasa de rábano activado por níquel (HRP).
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP es+un derivado activado por níquel (Ni2) de la peroxidasa de rábano (HRP). Este producto se ha optimizado para la detección directa de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina y otras proteínas ricas en histidina.
A diferencia de los anticuerpos anti-6xHis, HisProbe-HRP reconoce las etiquetas de polihistidina independientes de las etiquetas adyacentes. El kit de detección incluye tampones de bloqueo y sustrato quimioluminiscente para la detección de Western blot sensible a través del conjugado HisProbe-HRP. El ligando activo en HisProbe-HRP es un quelante de tridentato que permite que Ni2+ se enlace en forma activa para la interacción y detección posteriores de las moléculas objetivo. El quelante activo tiene una capacidad de unión similar al ácido iminodiacético (IDA) cuando se utiliza para la cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC).
Características destacadas:
  • Rápido: la detección rápida de la etiqueta His se consigue mediante una incubación de sonda de un solo paso, que elimina la necesidad de llevar a cabo un largo protocolo de reacción de anticuerpos primarios y secundarios de dos pasos.
  • Económico: elimina la necesidad de comprar costosos anticuerpos primarios/secundarios, por lo que resulta considerablemente menos costoso que los anticuerpos anti-6xHis-tag.
  • Alta especificidad: HisProbe-HRP puede reconocer las etiquetas His que son independientes de las etiquetas adyacentes.
  • Menos impedimentos estéricos: HisProbe-HRP es más pequeño que los anticuerpos y detecta las proteínas de fusión etiquetadas con His que a menudo son indetectables cuando se usan algunos anticuerpos antietiqueta His.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conjugado Pierce HisProbe-HRP
Tipo de producto Conjugado de HRP
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Sólido
Línea de productos HisProbe
Cantidad 2 mg
Reactividad Todas las especies
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HisProbe-HRP Conjugate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloridehexahydrate