Learn More
Hispidulin, MedChemExpress
Código de producto. 16481658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16481658 5 mg 5 miligramos
16453936 25 mg 25 miligramos
16439248 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16481658
Marca: Medchem Express HYN1950
MedChemExpress Hispidulin is a natural flavone with a broad spectrum of biological activities. Hispidulin is a Pim-1 inhibitor with an IC50 of 2.71 μM.
Hispidulin is a natural flavone with a broad spectrum of biological activities. Hispidulin is a Pim-1 inhibitor with an IC50 of 2.71 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hispidulin
CAS 1447-88-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Dinatin
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (208.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 300.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.26
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease