missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIPK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15525651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15525651 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15525651

Marca: Invitrogen PA538734

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Protein kinase that phosphorylates human TP53 at Ser-9, and thus induces TP53 repression of BIRC5 promoter. May act as a corepressor of transcription factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIPK4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica HIPK4
N.º de referencia del gen Q8NE63, Q3V016, Q4V793
Alias de gen homeodomain interacting protein kinase 4
Símbolos de los genes HIPK4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the internal region of human HIPK4
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 147746, 233020, 308449
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.