Learn More
Nickel Electro™ Tapa abatible
Código de producto. 12768888 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua sin agitación de 14 l
Baños sin agitación de 2 y 4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12768888 Baños de agua sin agitación de 14 l cada uno
11419519 Baños sin agitación de 2 y 4 l cada uno
2 options
Código de producto. 12768888
Marca: Nickel Electro™ GL114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
dimForUseWithEquipment
Requires
ForUseWithApplication
Vea las muestras mejor con una tapa semitransparente. La tapa con bisagras Nickel Electro™ maximiza el área del baño mientras usa su forma para gotear condensación de nuevo en el baño.
  • Ligero
  • Semitransparente
  • Gotea condensación de nuevo en el baño
Tapa transparente, con bisagras, perfil alto, asa
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños de agua sin agitación de 14 l
Para utilizar con (aplicación) Reducir la evaporación del agua, evitar la contaminación de muestras y del agua y ahorrar energía