Learn More
Kinematica™ Soporte de bisagra ST-P01-200 para homogeneizador Polytron™ PT1300 D
Tienda Kinematica ProductosDescripción
Soporte de junta (resorte de gas) con dos tapones de remache de acero inoxidable para su uso con la unidad Polytron™ PT1300 D
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte con bisagra |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Dispersor PT1300 D |
| Modelo | ST-P 01/200 |