Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Himalaya XD
Código de producto. 15985140
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15985140 42 1 par
15948381 37 1 par
15958381 38 1 par
15955140 39 1 par
15965140 40 1 par
15975140 41 1 par
15995140 43 1 par
15905150 44 1 par
15915150 45 1 par
15925150 46 1 par
15935150 47 1 par
15945150 48 1 par
15968381 49 1 par
13 options
Código de producto. 15985140
Marca: Emma Safety Footwear MM33556842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un zapato moderno que no solamente tiene una apariencia atractiva, sino que también protege los pies por completo. El modelo Himalaya incluye puntera de acero y placa de acero inoxidable integrada. La suela de PU antideslizante de doble capa proporciona una protección adicional frente a los peligros del suelo.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Diseñar Himalaya XD
Material Nobuck engrasado
Tamaño 42