Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Himalaya XD
Código de producto. 15925150
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15925150 46 1 par
15948381 37 1 par
15958381 38 1 par
15955140 39 1 par
15965140 40 1 par
15975140 41 1 par
15985140 42 1 par
15995140 43 1 par
15905150 44 1 par
15915150 45 1 par
15935150 47 1 par
15945150 48 1 par
15968381 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15925150 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM33556846
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un zapato moderno que no solamente tiene una apariencia atractiva, sino que también protege los pies por completo. El modelo Himalaya incluye puntera de acero y placa de acero inoxidable integrada. La suela de PU antideslizante de doble capa proporciona una protección adicional frente a los peligros del suelo.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Diseñar Himalaya XD
Material Nobuck engrasado
Tamaño 46