Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Himalaya
Código de producto. p-7159375
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15918381 35 1 par
15928381 36 1 par
15914240 37 1 par
15924240 38 1 par
15934240 39 1 par
15944240 40 1 par
15954240 41 1 par
15964240 42 1 par
15974240 43 1 par
15984240 44 1 par
15994240 45 1 par
15904250 46 1 par
15914250 47 1 par
15924250 48 1 par
15938381 49 1 par
15 options
Código de producto. 15918381
Marca: Emma Safety Footwear MM33454835
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un zapato moderno que no solamente tiene una apariencia atractiva, sino que también protege los pies por completo. El modelo Himalaya incluye puntera de acero y placa de acero inoxidable integrada. La suela de PU antideslizante de doble capa proporciona una protección adicional frente a los peligros del suelo.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Himalaya
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Nobuck engrasado
Tamaño 35
Material del dedo del pie Acero