Learn More
Syngene™ Actualización de iluminación HILED (GM)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7220810 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo lejano
Rojo, verde, azul y UV
UV
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17182496 Rojo, verde, azul y UV cada uno
17192496 Rojo lejano cada uno
16327565 UV cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17182496 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GMHILEDRGBUV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Actualización de iluminación HILED de RGB o RIR, diseñada para permitir la adición de UV, rojo lejano, rojo, verde o azul
  • Equipo necesario: GM-HILED-RGB o GM-HILED-RIR
  • Bolsa de piezas que debe instalar un profesional
  • Solo funciona con GBOX mini
Especificaciones
Color Rojo, verde, azul y UV
Para utilizar con (equipo) GM-HILED-RGB o GM-HILED-RIR
Tipo de producto Iluminación