Learn More
JULABO™ Baño de circulación criocompacto High Tech™, serie CF
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Pequeñas dimensiones generales para el mínimo espacio requerido
- Teclado resistente a las salpicaduras
- Pantalla VFD brillante y pantalla de diálogo LCD interactiva
- Control de temperatura en cascada ICQ de alta precisión
- Interfaz RS232/RS485 para conexión a PC
- Etapas de bomba ajustables electrónicamente
- Conexión a sensor externo Pt100
- Programador integrado con los 60 pasos de 6 programas
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo
- Calibración de 3 puntos
- Funciones de control de temperatura TCF
- Valor de corte de alta temperatura ajustable
- Clasificación 3 según DIN12876-1
- Conexiones de bomba para aplicaciones de temperatura externa
- Abertura de baño para controlar la temperatura de pequeños objetos en el baño
- Drenaje frontal
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
| Capacidad (métrico) | 5,5 L |
| Capacidad de refrigeración | 0,47 kW a 20 °C |
| Intervalo de temperatura | De -40 °C a +200 °C |
| Pantalla | VFD, LCD |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | 2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra) |
| Modelo | CF41 |
| Capacidad de la bomba | De 22 a 26 L/min; de 0,2 a 0,7 bar |
| Resolución de temperatura | 0,01 °C |
| Mostrar más |