Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de aluminio HIGHconic™ II
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Administre biocontención a 10 350 rpm con el rotor de ángulo fijo de aluminio Thermo Scientific™ HIGHConic™ II.
Información para pedidos:
Los adaptadores se venden por separado. También hay disponibles juntas tóricas de sellado de repuesto (en juegos de dos con grasa). Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Highconic |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 94 mL |
| RCF máx. | 15.090 x g |
| Vel. máx | 10.350 rpm |
| Radio (métrico) | 12,6 cm |
| Radio mín. (métrico) | 6,1 cm |
| Factor K | 1713 |
| Longitud máx. del tubo | 105 mm |
| Mostrar más |