Learn More
Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 1533 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16070380
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
16070380 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16070380
Marca: Paragon Scientific S8000S
Los estándares de viscosidad a alta temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS
  • Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.