Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Temperatura máxima: 1600 °C, 1700 °C o 1800 °C.
- Elementos calefactores MoSI2, montados verticalmente para facilitar su sustitución
- Aislamiento con placas de fibra cerámica formadas al vacío
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa exterior rectangular con ranuras para refrigeración por convección
- Hornos de tubo RHTV con marco para funcionamiento vertical
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Tubo de trabajo cerámico de material C 799, incluidos los tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire
- Termopar tipo B
- Unidad de suministro eléctrico con transformador de baja tensión y tiristor
- Limitador de sobrecalentamiento con temperatura de desconexión ajustable para protección térmica clase 2 según EN60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga y con gradiente de temperatura máximo seleccionable como protección del tubo
- Switchgear y unidad de control independientes del horno en armario de suelo independiente
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | 1700 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 650 x 580 x 960 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 120 mm |
| Peso (métrico) | 110 kg |