Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
Código de producto. 15968260 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
15968260 80 mm 1700 °C cada uno
15938260 50 mm 1600 °C cada uno
15958260 50 mm 1700 °C cada uno
15988260 50 mm 1800 °C cada uno
15998260 80 mm 1800 °C cada uno
15948260 120 mm 1600 °C cada uno
15908270 120 mm 1800 °C cada uno
15978260 120 mm 1700 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15968260 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor 001484830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Los diferentes sistemas de suministro de gas permiten el desempeño bajo gases protectores o reactivos no inflamables o inflamables o bajo vacío.
  • Temperatura máxima: 1600 °C, 1700 °C o 1800 °C.
  • Elementos calefactores MoSI2, montados verticalmente para facilitar su sustitución
  • Aislamiento con placas de fibra cerámica formadas al vacío
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa exterior rectangular con ranuras para refrigeración por convección
  • Hornos de tubo RHTV con marco para funcionamiento vertical
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Tubo de trabajo cerámico de material C 799, incluidos los tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire
  • Termopar tipo B
  • Unidad de suministro eléctrico con transformador de baja tensión y tiristor
  • Limitador de sobrecalentamiento con temperatura de desconexión ajustable para protección térmica clase 2 según EN60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga y con gradiente de temperatura máximo seleccionable como protección del tubo
  • Switchgear y unidad de control independientes del horno en armario de suelo independiente
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1700 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 650 x 580 x 660 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 90 kg