Learn More
Nabertherm High temperature tube furnace
Código de producto. 17889036 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Zona calentada:
200 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Zona calentada unitSize
17889036 500 mm cada uno
17879046 200 mm cada uno
17899036 750 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17889036 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor RC283WAN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials enable energy-saving operation and a fast heating time.
  • Maximum temperature: 1600°C
  • Maximum outer tube diameter: 80 mm
  • Heated length: 230 mm
  • Connected load: 7.4 kW
  • Electrical connection: 3-phase
  • Weight: 50 kg
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Para utilizar con (equipo) Tubes
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1600 °C
Tipo Horno de tubo
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Tensión 400 V