Learn More
Macherey-Nagel™ High Temperature Septa
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Silicona roja sin sangrado |
| Septo | Septos de alta temperatura |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 320 °C |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Grosor (métrico) | 3 mm |