Learn More
Techne™ Temperatura del líquido de baño
Código de producto. 15197036
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15197036 18 l cada uno
1 options
Código de producto. 15197036 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 1212299
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore el rendimiento de sus baños Techne y baños de circulación
  • Mejora la uniformidad y estabilidad de la temperatura del baño
  • Líquido de baño seguro y no tóxico de alta temperatura que es versátil y rentable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 l
Tipo Líquido de transferencia de calor para alta temperatura
Material Aromáticos alquilados sintéticos
Temperatura máxima (métrico) 315 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dynalene SF (hydrocarbon mixture)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: benzene, mono-C12-14-alkyl derivs.