Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de vidrio de altas temperaturas con tapón rojo
Código de producto. 15806861 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 000 ml
2000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15806861 10 000 ml cada uno
15816861 100 ml paquete de 10
15826861 250 ml paquete de 10
15836861 500 ml paquete de 10
15846861 1000 ml paquete de 10
15886851 2000 ml cada uno
15896851 5000 ml cada uno
7 options
Código de producto. 15806861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo
  • Zona de rotulación en esmalte blanco permanente
  • Rosca GL45
  • Revestimiento del tapón de silicona/PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • Vidrio de borosilicato
  • Tapón TP 220
  • Resiste temperaturas de hasta 200 °C
Nota: La foto que se muestra es sólo representativa; el tamaño puede variar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 000 ml
Capacidad (imperial) 338,1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 8,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura máxima 200 °C
N.º por caja 1
Cantidad Caja de 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Graduaciones De 2000 a 8000 ml
Material de revestimiento Silicona/PTFE
Graduated Sí
Altura (métrico) 410 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 16,1 in
Material del cierre TP 220
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 227 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca