Descripción
- Temperatura máxima: 1400 °C, 1500 °C o 1600 °C
- Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
- Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
- Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8 l |
| Temperatura (métrico) | 1400 °C |
| Control de temperatura | C450 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 290 × 170 × 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 625 × 490 × 540 mm |
| Peso (métrico) | 40 kg |