Learn More
Nabertherm High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating
Código de producto. 15908310 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
8 l
Temperatura (métrico):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
15908310 3 l 1400 °C cada uno
15918310 3 l 1500 °C cada uno
15928310 3 l 1600 °C cada uno
15958310 8 l 1400 °C cada uno
15968310 8 l 1500 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15908310 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LC033H4DN5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La durabilidad de las varillas SiC en uso periódico, en combinación con su alta velocidad de calentamiento, hacen que estos hornos de alta temperatura sean versátiles en el laboratorio.
  • Temperatura máxima: 1400 °C, 1500 °C o 1600 °C
  • Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
  • Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
  • Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 l
Temperatura (métrico) 1400 °C
Control de temperatura C450
Dimensiones interiores (F x An x Al) 210 × 120 × 120 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 545 × 415 × 490 mm
Peso (métrico) 30 kg