Descripción
- Controlador:C550.
- Modelo de sobremesa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Descripción | Puerta elevadora |
| Capacidad (métrico) | 1,5 L |
| Temperatura (métrico) | 1500 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 110 x 120 x 120 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 340 x 300 x 460 mm |