Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnace, MoSi2 heating
Código de producto. 15581082 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
4 l
8 l
Temperatura (métrico):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
15581082 2 l 1600 °C cada uno
15591082 2 l 1750 °C cada uno
15501092 2 l 1800 °C cada uno
15559572 4 l 1600 °C cada uno
15511092 4 l 1800 °C cada uno
15521092 8 l 1600 °C cada uno
15531092 8 l 1750 °C cada uno
15541092 8 l 1800 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15581082 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LHT216PN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados como modelos de sobremesa, estos hornos compactos de alta temperatura tienen una gran variedad de ventajas.La mano de obra de primera clase que utiliza materiales de alta calidad combinado con la facilidad de operación, hace que estos hornos sean versátiles en la investigación y el laboratorio.
  • Controlador: P470
Especificaciones
Tipo de controlador P470
Descripción Puerta elevadora
Capacidad (métrico) 2 l
Temperatura (métrico) 1600 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 90 x 150 x 150 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 470 × 630 × 760 + 260 mm