Descripción
- Controlador: P470
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P470 |
| Descripción | Puerta elevadora |
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Temperatura (métrico) | 1800 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 90 x 150 x 150 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 470 × 630 × 760 + 260 mm |