Descripción
- Temperatura máxima:de 1650 °C
- Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno de alta calidad
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Diseño compacto con puerta elevadora, apertura hacia arriba
- Entrada de aire ajustable
- Abertura de aire de escape en el techo
- Termopar tipo B
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P570 |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Temperatura (métrico) | 1650 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 120 x 110 x 120 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 425 x 385 x 720 mm |
| Peso (métrico) | 10 kg |