Learn More
Nabertherm™ Horno de alta temperatura serie LHT/D
Código de producto. 17387979 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17387979
Marca: Nabertherm™ LHT127WN2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los modelos de sobremesa compactos son perfectamente adecuados para la sinterización de cerámicas técnicas, como los puentes dentales de óxido de circonio.
  • Temperatura máxima:de 1650 °C
  • Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno de alta calidad
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Diseño compacto con puerta elevadora, apertura hacia arriba
  • Entrada de aire ajustable
  • Abertura de aire de escape en el techo
  • Termopar tipo B
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Capacidad (métrico) 1 L
Temperatura (métrico) 1650 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 120 x 110 x 120 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 425 x 385 x 720 mm
Peso (métrico) 10 kg