Learn More
Nabertherm™ Horno de alta temperatura serie LHT/D
Código de producto. 17327989 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17327989
Marca: Nabertherm™ LHT327WN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los modelos de sobremesa compactos son perfectamente adecuados para la sinterización de cerámicas técnicas, como los puentes dentales de óxido de circonio.
  • Temperatura máxima:de 1650 °C
  • Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno de alta calidad
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Diseño compacto con puerta elevadora, apertura hacia arriba
  • Entrada de aire ajustable
  • Abertura de aire de escape en el techo
  • Termopar tipo B
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1650 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 155 x 135 x 200 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 630 x 470 x 1020 mm
Peso (métrico) 60 kg