Descripción
- Temperatura máxima:de 1550 °C
- Alojamiento de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
- Calefacción desde ambos lados a través de varillas SiC montadas verticalmente
- Aislamiento de fibra de alta calidad respaldado por un aislamiento especial
- El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
- Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
- Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta sin destruir el aislamiento
- Diseño de dos puertas (frontal/posterior) para hornos de alta temperatura
- El sellado laberíntico asegura la menor pérdida de temperatura posible en el área de la puerta
- Piso reforzado como protección para aislamiento de fibra y para cargar pesos pesados
- Abertura del aire de escape en el techo del horno
- Elementos calefactores conmutados a través de SCR‘s
- Limitador de exceso de temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase 2 de protección térmica de acuerdo con la norma EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Temperatura (métrico) | 1600 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 510 x 120 x 120 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 545 x 415 x 490 mm |
| Peso (métrico) | 30 kg |