Learn More
Grant Instruments™ Termobloque de alta temperatura
Descripción
- Fabricado de manera sólida para durabilidad y fiabilidad a largo plazo
- Controlador de temperatura para un ajuste de temperatura preciso y reproducible
- Una desconexión ajustable por exceso de temperatura protege a los usuarios, a las valiosas muestras y al lugar de trabajo
- Elección de dos modelos con diferentes capacidades de bloque: BT5D-16 para 38 tubos de Ø 16 mm y BT5D-26 para 22 tubos de Ø 26 mm (otros tamaños disponibles)
- Intervalo de temperatura ambiente de + 10 hasta 400 °C
- Estabilidad de ± 0,5 °C, uniformidad 1 %
- Operación cronometrada o continua
Specifications
Specifications
| Tipo de controlador | Digital |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 22 x 26mm |
| No. of Places | 22 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +10 °C a 400 °C |
| Tipo | Baño seco/bloque |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,5 °C |
| Uniformidad de temperatura | 0,01 °C |
| Temporizador | De 1 a 9999 minutos |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Anchura (métrico) | 140 mm |
| Show More |