Learn More
Grant Instruments™ Termobloque de alta temperatura
Código de producto. 11430928
Change view
Click to view available options
No. of Places:
22
38
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 22 x 26mm
Tubos de 38 x 16mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Para utilizar con (equipo) unitSize
11430928 38 Tubos de 38 x 16mm cada uno
11440928 22 Tubos de 22 x 26mm cada uno
2 options
Código de producto. 11430928
Marca: Grant Instruments™ BT5D16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona control de temperatura sin necesidad de líquidos y reduce el riesgo de contaminación. El termobloque de alta temperatura Grant Instruments™ es ideal en situaciones en las que el uso de un baño no es deseable.
  • Fabricado de manera sólida para durabilidad y fiabilidad a largo plazo
  • Controlador de temperatura para un ajuste de temperatura preciso y reproducible
  • Una desconexión ajustable por exceso de temperatura protege a los usuarios, a las valiosas muestras y al lugar de trabajo
  • Elección de dos modelos con diferentes capacidades de bloque: BT5D-16 para 38 tubos de Ø 16 mm y BT5D-26 para 22 tubos de Ø 26 mm (otros tamaños disponibles)
  • Intervalo de temperatura ambiente de + 10 hasta 400 °C
  • Estabilidad de ± 0,5 °C, uniformidad 1 %
  • Operación cronometrada o continua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Para utilizar con (equipo) Tubos de 38 x 16mm
No. of Places 38
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +10 °C a 400 °C
Tipo Baño seco/bloque
Estabilidad de la temperatura ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura 0,01 °C
Temporizador De 1 a 9999 minutos
Longitud (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 140 mm
Fondo (métrico) 75 mm