Learn More
Scotch™ Cinta de sellado de cajas de alta adherencia 375+
Código de producto. p-7241260
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 m x 48 mm
914 m x 48 mm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. 17701679
Marca: Scotch™ 7100215092
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de embalaje de alto rendimiento cierra de forma segura diversos materiales de caja de gran peso, incluido el cartón de fibra reciclado. El revestimiento de película de polipropileno es fácil de desenrollar y resiste la abrasión, la humedad, el raspado y el desgarro de los bordes.
  • Cinta de embalaje de material fundido en caliente de alto rendimiento para aplicaciones de gran resistencia
  • El adhesivo resistente ayuda a evitar la alteración y el fallo de la cinta durante el envío y la entrega
  • Resistencia a roturas y el desgarro de los bordes para comercio electrónico y envíos de un solo paquete
  • Adhesivo de caucho sintético de fusión en caliente con dorso de polipropileno para conformabilidad
  • Fácil de desenrollar y dispensación sin problemas para su uso en líneas de embalaje automatizadas de alta velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Fusión en caliente
Color Transparente
Formato Cinta
Material Polipropileno
Tipo de producto Cinta de sellado de cajas
Para utilizar con (aplicación) Embalaje de alta resistencia
Cantidad 36 paq.
Dimensions (LxW) 50 m x 48 mm
Longitud (imperial) 164 ft
Longitud (métrico) 50 m
Anchura (imperial) 1,88 in
Anchura (métrico) 48 mm