Learn More
Grant Instruments™ Juego de agitador de alta velocidad / Mezclador de vórtice
Descripción
- Incluye MPS -1 agitador de alta velocidad / Mezclador de vórtice
- 4 insertos adicionales para acomodar
- 24 x tubos de 1,5/2,0 ml
- 32 x tubos de 0,5 ml
- 24 x 0,5 ml MÁS 48 x 0,2 ml tubos o 8 x 0,2 ml tiras
- 96 x tubos de 0,2 ml o 12 tiras de 0,2 ml o 96 bien semi / placas de PCR sin faldón
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Intervalo de velocidad | De 300 rpm a 3200 rpm |
| Tensión | 120/230 V |
| Vataje | 10 W |
| Amperaje | 0,8 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 215 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Anchura (métrico) | 225 mm |
| Peso (métrico) | 5,1 kg |
| Mostrar más |