Learn More
Corning™ Microcentrífuga de alta velocidad
Aceleración rápida a una velocidad máxima de 13.300 rpm/16.300 x g
1625.66€
Especificaciones
Tipo Microcentrífuga
Requisitos eléctricos 50/60Hz
Dimensiones (Al x An x F) 21,6 x 29,3 x 23,5cm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
11961961
Ver documentos
Corning™
6766-HS
6766-HS
1625.66€
cada uno
Descripción
Descripción
La microcentrífuga Corning LSE de alta velocidad incluye una interfaz de control digital fácil de usar y un rendimiento de alta velocidad para separaciones rápidas de proteínas y ácidos nucleicos. Se utilizan dos mandos de control para ajustar con precisión la velocidad del rotor y el tiempo de ejecución, y los parámetros se muestran en pantallas LED fáciles de leer. Pulse el mando de 'velocidad/fuerza G' para alternar la visualización entre rpm y fuerza G calculada.
La microcentrífuga de alta velocidad LSE incorpora un accionamiento sin escobillas y un exclusivo sistema de refrigeración por aire para reducir el ruido y minimizar el calentamiento de las muestras incluso durante ciclos prolongados a máxima velocidad.
  • Aceleración rápida a una velocidad máxima de 13.300 rpm/16.300 x g
  • Completo con un fácil acceso, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml; sistema de control digital preciso
  • Permite ajustar y ver la velocidad del rotor en rpm o fuerza g.
  • Funcionamiento silencioso y fresco, incluso a máxima velocidad
Especificaciones
Especificaciones
Microcentrífuga
50/60Hz
21,6 x 29,3 x 23,5cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Corning™ Microcentrífuga de alta velocidad