Learn More
Snijders Scientific Cámara de crecimiento de plantas de alta especificación
Código de producto. p-7237503
Change view
Click to view available options
Modelo:
MC1000
MC1750
Capacidad (métrico):
1000 L
1750 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) unitSize
11921496 MC1000 1000 L cada uno
11941496 MC1750 1750 L cada uno
2 options
Código de producto. 11921496
Marca: Snijders Scientific MC1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La cámara de crecimiento de plantas de alta especificación ofrece patrones de crecimiento de plantas reproducibles durante todo el ciclo de crecimiento.
  • Totalmente programable, con hasta 100 programas y todas las características necesarias para la investigación actual de crecimiento de plantas en tiempo real
  • Temperatura, humedad e iluminación ajustables para ciclos de día y noche
  • Las opciones de iluminación van de 400 μmol m-2 s-1 a 1200 μmol m-2 s-1 máximo, incluido en los ciclos de atenuación y amanecer/anochecer
  • Amplio intervalo de temperatura, de 4 °C a 50 °C
  • Área de la superficie de crecimiento neto:De 0,9 a 1,8 m2 (MC1000), de 1,4 a 2,8 m2 (MC1750)
  • Altura de crecimiento:1,2 m 
  • Diseño universal para atender todas las necesidades del usuario para las pruebas in vivo
  • Sistema de refrigeración respetuoso con el medio ambiente y la energía (sin CFC)
  • Conexión Ethernet para la pantalla de visualización en línea en PC y/o teléfono móvil Android
  • Conexión Ethernet para recibir alarmas por correo electrónico
Especificaciones
Tipo de controlador mTRON T
Capacidad (métrico) 1000 L
Humedad relativa Del 40 al 95%
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Sensor de humedad Sensor capacitivo
Fuente de humedad ultrasónico
Modelo MC1000
Velocidad De 0,1 a 0,5 m/s
Exactitud de temperatura ± 1,0 °C
Sensor de temperatura Sensor capacitivo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 950 x 1860 x 2045 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 700 x 1300 x 1150 mm
Tensión 220/240 V