Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos y kits de enriquecimiento de fosfopéptidos High Select™
Código de producto. 11812134
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
24 reacciones
30 columnas
30 reacciones
5 mL
96 puntas
Tipo de producto:
Agarosa magnética Fe-NTA
Columna
Kit de enriquecimiento de fosfopéptidos
Kit de enriquecimiento de fosfopéptidos magnéticos Fe-NTA
Spin Tip de enriquecimiento de fosfopéptidos
Tamaño de la unidad:
1 set
20 reacciones
24 reacciones
30 PCS
5 ml
cada uno
Código de producto. 11812134
Marca: Thermo Scientific™ 88303
La familia ampliada High-Select de kits completos admite el enriquecimiento de péptidos fosforilados mediante resinas inmovilizadas Fe-NTA y TiO2 en formatos de columna de centrifugación, punta y partículas magnéticas diseñados para su uso con análisis de MS.
La espectrometría de masas (MS) es una herramienta clave para identificar sitios de fosforilación de proteínas y cuantificar los cambios de fosforilación. Sin embargo, el análisis de MS de la fosforilación de proteínas es problemático debido a la baja estequiometría, la alta hidrofilicidad, la escasa ionización y la fragmentación incompleta de los fosfopéptidos. Debido a la baja abundancia relativa de modificaciones de fosforilación en muestras de proteínas complejas, el enriquecimiento es esencial para el análisis exitoso de MS de fosfopéptidos. Los kits de enriquecimiento de fosfopéptidos High-Select Fe-NTA y TiO2 complementan nuestros reactivos de lisis, reducción, alquilación y digestión, junto con nuestras columnas de centrifugación de fraccionamiento de péptidos de fase reversa C18, de grafito y de pH alto para proporcionar un flujo de trabajo completo para el enriquecimiento de fosfopéptidos.
Práctico:—tampones preformulados para facilidad de uso en columna de centrifugación (Fe-NTA y TiO2) o formatos magnéticos (Fe-NTA) para permitir el procesamiento paralelo de varias muestras
Alta especificidad: recupera fosfopéptidos con > 90 % de selectividad
Recuperación superior: enriquece más fosfopéptidos totales y únicos que otras resinas disponibles en el mercado
Alta cobertura: recupera péptidos con sitios de fosforilación únicos y múltiples
Ampliable: —compatible con la automatización, incluido el uso de procesadores de partículas magnéticas KingFisher
El kit de enriquecimiento de fosfopéptidos de HFe-NTA de alta selección enriquece fosfopéptidos de muestras complejas utilizando resina de quelato de hierro en columnas de centrifugación. Cada columna puede enriquecer fosfopéptidos de 0,5 a 5 mg de digestión total de proteínas como muestra inicial. Junto con tampones preformulados, el procedimiento mejorado y simplificado enriquece hasta 150 µg de fosfoléptidos con una selectividad superior al 90 % en menos de 45 minutos.
El kit de enriquecimiento de fosfopéptidos de alta selección TiO2 incluye 24 puntas de centrifugación de dióxido de titanio (TiO2) con tampones optimizados para facilitar la preparación de fosfopéptidos enriquecidos. Cada columna puede enriquecer fosfopéptidos de 0,5 a 3 mg de digestión total de proteínas como muestra inicial. Los tampones optimizados y el procedimiento simplificado eliminan la necesidad de pirrolidina en el tampón de elución y la posterior limpieza mediante columnas de centrifugación de grafito. El uso de este kit produce un enriquecimiento de hasta 150 µg de fosfolopéptidos con una selectividad superior al 90 %. El TiO2 enriquece un conjunto único de fosfopéptidos que complementa al kit de enriquecimiento de fosfopéptidos mediante cromatografía de afinidad con iones metálicos inmovilizados (IMAC) Fe-NTA High Select.
El kit de enriquecimiento de fosfopéptidos magnéticos High-Select Fe-NTA enriquece los fosfoléptidos de muestras complejas mediante partículas de agarosa magnética de quelato de hierro. Cada reacción es suficiente para enriquecer 250–1000 µg de fosfopéptidos a partir de 0,5–5 mg de digestión total de proteínas como muestra inicial en menos de 45 minutos. Además, el kit también se puede utilizar para enriquecer péptidos modificados químicamente con grupos funcionales diseñados para su uso con resinas para cromatografía de afinidad con iones metálicos inmovilizados (IMAC).
La agarosa magnética de Fe-NTA High-Select se ha diseñado específicamente para enriquecer fosfoléptidos y péptidos modificados químicamente para el análisis de MS. Nuestras partículas superparamagnéticas no agregantes, magnetita (Fe3O4), tienen una uniformidad excepcional para un alto rendimiento mediante aplicaciones de purificación manuales y automatizadas. La agarosa magnética Fe-NTA está disponible por separado para mayor flexibilidad en el diseño experimental.
Para el análisis de alta resolución de fosfopéptidos enriquecidos, la columna de cromatografía líquida (LC) recomendada para la fuente de Nanospray Flex es la columna de LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de referencia 164942 o 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna LC EASY-Spray C18 (n.º ES902 o ES903). Los gránulos de agarosa magnética de Fe-NTA High Select suministrados por separado proporcionan flexibilidad para ampliar el uso y el rendimiento y se pueden utilizar tanto con plataformas manuales como automatizadas, incluidos los procesadores de partículas magnéticas KingFisher 96 y KingFisher Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) MS, espectrómetro de masas
Tipo de producto Spin Tip de enriquecimiento de fosfopéptidos
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Material de partida Péptidos, proteína digerida por proteasa
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Formato Columna de centrifugación
Paso del flujo de trabajo Enriquecimiento de muestra
Cantidad 96 puntas