Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.2
Código de producto. 15541533
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Clave de licencia para 10 usuarios
Incluye una clave de licencia para 1 usuario
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15541533
Marca: Applied Biosystems™ A30150
High Resolution Melt Software v3.2 is an all-new and improved tool for High Resolution Melting (HRM) analysis. HRM analysis is a post-PCR analysis method used to identify variation in nucleic acid sequences.
El método se basa en la detección de pequeñas diferencias en las curvas de fusión (disociación) de PCR. Se habilita mediante tintes de unión a ADN bicatenario de alta luminosidad en combinación con instrumentos de PCR en tiempo real con un control preciso de la rampa de temperatura, capacidades avanzadas de captura de datos y acceso a software diseñado específicamente para el análisis de HRM. El software de fusión de alta resolución v3.2 lleva la HRM a los sistemas de PCR en tiempo real QuantStudio 1, QuantStudio 3 y 5, StepOne y StepOnePlus y al sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast, así como tiene características que hacen que los resultados de HRM rápidos y precisos sean más accesibles que nunca.
Características principales del producto:
• Mínima contribución del usuario para lograr resultados: el software aplica automáticamente la configuración de análisis predeterminada/guardada al abrir un archivo de experimento
• Fácil actualización: la nueva biblioteca de configuración de análisis guarda la configuración para futuros experimentos
• Mayor exactitud: el algoritmo de agrupación distingue con precisión genotipos de control y variantes
• Mayor sensibilidad: el software permite la entrada del número esperado de grupos para SNP difíciles de detectar (clase 4)
• Capacidad para lograr más en un procesado: análisis independiente de múltiples ensayos realizados en una sola placa
• Accesos directos en configuración de experimentos: funciones directas de copiar y pegar con Excel; la información de los pocillos y el diseño de la placa se muestran claramente en la vista de placa
Minimice la contribución del usuario para obtener resultados y recuperar fácilmente los ajustes de análisis
El software de fusión de alta resolución v3.2 aplica automáticamente los ajustes de análisis predeterminados o guardados al abrir un archivo de experimento, lo que permite al usuario obtener resultados sin apenas hacer nada. También incluye una nueva biblioteca de configuración de análisis, que permite al usuario guardar ajustes optimizados y recuperarlos fácilmente para utilizarlos en futuros experimentos.
Obtenga una mayor precisión y aumente su sensibilidad
El software v3.2 utiliza un algoritmo de agrupación mejorado que ayuda a distinguir con precisión los genotipos de control y variantes, y permite al usuario introducir el número esperado de grupos para aumentar la sensibilidad para el genotipado difícil de SNP.
Consiga más en un solo procesado
Con el software v3.2, ahora tiene la capacidad de realizar análisis independientes de varios ensayos en una sola placa.
Ponga en marcha sus experimentos y procéselos rápidamente con los accesos directos en la configuración
Los usuarios del software de fusión de alta resolución v3.2 pueden copiar y pegar directamente desde hojas de cálculo de Excel para configurar experimentos rápidamente. Vista de placa también muestra claramente la información de los pocillos y el diseño de la placa para facilitar la configuración de la placa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye una clave de licencia para 1 usuario
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 license